Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: V92.1]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-075
PRSI33-075EA 773 EUR InStock
PRSI33-075
Anti-CCNB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: V92.1]
Anticorps
This antibody recognises a protein of 55 to 62 kDa, identified as Cyclin B1. In mammals, Cyclin B1 associates with inactive p34cdc2, which facilitates phosphorylation of p34cdc2 at amino acids Thr-14 and Tyr-15. This maintains the inactive state until the end of G2-phase. The inactive Cyclin B1-p34cdc2 complex continues to accumulate in the cytoplasm until the completion of DNA synthesis, when Cdc25, a specific protein phosphatase, dephosphorylates amino acids Thr-14 and Tyr-15 of p34cdc2 rendering the complex active at the G2/M boundary. This mitotic kinase complex remains active until the metaphase/anaphase transition when Cyclin B1 is degraded. This degradation process is ubiquitin-dependent and is necessary for the cell to exit mitosis. Cyclin B1-p34cdc2 plays a critical role in G2 to M transition.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml IP: 1-2µg/500µg protein--precipitates active Cyclin B1 complexes The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: CCNB1
Clonality: Monoclonal
Clone: V92.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Hamster

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité