Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: C8/468]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-087
PRSI33-087EA 773 EUR InStock
PRSI33-087
Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: C8/468]
Anticorps
CD8 is a cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the beta chain or as a homodimer. A majority of thymocytes and a subpopulation of mature Tcells and NK cells express CD8a. It binds to MHC class 1 and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in Tcell development and activation of mature Tcells. For mature Tcells, CD8 and 4 are mutually exclusive, so antibody to CD8 is generally used in conjunction with antibody to CD4. CD8a antibody is a useful marker for distinguishing helper/inducer T-lymphocytes, and most peripheral Tcell lymphomas are CD4+/CD8-. Anaplastic large cell lymphoma is usually CD4+/CD8-, and in T-lymphoblastic lymphoma/leukemia, they are often co-expressed. It is also found in littoral cell angioma of the spleen.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistology (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the CD8a antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: CD8A
Clonality: Monoclonal
Clone: C8/468
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité