Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B9E9]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-089
PRSI33-089EA 773 EUR InStock
PRSI33-089
Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B9E9]
Anticorps
This antibody recognises a protein of 33-37 kDa, identified as CD20 (Workshop V; Code CD20.12). The antibody recognises the extracellular domain of CD20. The epitope is similar to or identical to that recognized by other CD20 antibodies including Leu-16 and B1. This antibody can be used for immunophenotyping of leukemia and malignant cells, B lymphocyte detection in peripheral blood, Bcell localization in tissues and B lymphocyte purification by immunosorbent methods. CD20 is a non-Ig differentiation antigen of Bcells and its expression is restricted to normal and neoplastic Bcells, being absent from all other leukocytes and tissues. It is expressed by pre Bcells and persists during all stages of Bcell maturation but is lost upon terminal differentiation into plasma cells. Protein passes through the membrane 4 times with both ends in cytoplasm and exposes one short and one longer loop to the external environment. CD20 is not glycosylated in resting Bcells and its cytoplasmic domains are differentially phosphorylated upon activation. It acts as a calcium channel involved in Bcell activation and cell cycle progression.

Functional Testing: order azide-free format Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the CD20 antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: MS4A1
Clonality: Monoclonal
Clone: B9E9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité