Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C28/77]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-092
PRSI33-092EA 773 EUR InStock
PRSI33-092
Anti-CD28 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C28/77]
Anticorps
This antibody recognises a glycoprotein of 44 to 88 kDa, which is identified as CD28. It is the critical T-cell co-stimulatory receptor which provides to the cell the important second activation signal by binding CD80 and CD86 that are expressed by antigen presenting cells. Besides its co-stimulation role, CD28 functions in preventing T-cells from anergic hyporesponsive state or from undergoing premature apoptotic cell death. CD28 is also expressed on human fetal NK cells and some NK cell lines, whereas on murine NK cells the CD28 expression is much broader.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues is enhanced by boiling tissue sections in 1mM EDTA Buffer, pH 8.5-9.5, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.


Type: Primary
Antigen: CD28
Clonality: Monoclonal
Clone: C28/77
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité