Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD30/412]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-094
PRSI33-094EA 773 EUR InStock
PRSI33-094
Anti-TNFRSF8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD30/412]
Anticorps
The antibody recognises a single chain glycoprotein of 105/120 kDa, identified as CD30/Ki-1. CD30 is synthesised as a 90 kDa precursor, which is processed in the Golgi complex into a membrane-bound phosphorylated mature 105/120 kDa glycoprotein. In Hodgkin’s disease, CD30 antigen is expressed by mononuclear-Hodgkin and multinucleated Reed-Sternberg cells. It is also expressed by the tumor cells of a majority of anaplastic large cell lymphomas as well as by a varying proportion of activated T and B cells. This antibody distinguishes large cell lymphomas derived from activated lymphoid cells from histiocytic malignancies and lymphomas derived from resting and precursor lymphoid cells or from anaplastic carcinomas. About one third of the CD30 positive lymphomas lack the leukocyte common antigen (CD45).

ELISA: order BSA-free format for coating Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the CD30 antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 1mM EDTA, pH 7.5-8.5, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: TNFRSF8
Clonality: Monoclonal
Clone: CD30/412
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité