Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD79A Mouse Monoclonal Antibody [clone: JCB117]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-104
PRSI33-104EA 773 EUR InStock
PRSI33-104
Anti-CD79A Mouse Monoclonal Antibody [clone: JCB117]
Anticorps
A disulphide-linked heterodimer, consisting of mb-1 (or CD79a) and B29 (or CD79b) polypeptides, is non-covalently associated with membrane-bound immunoglobulins on B cells. This complex of mb-1 and B29 polypeptides and immunoglobulin constitute the B-cell Ag receptor. CD79a first appears at pre B-cell stage, early in maturation, and persists until the plasma cell stage where it is found as an intracellular component. It is found in the majority of acute leukemias of B-cell precursors, lines and lymphomas, and in some myelomas. It is not present in myeloid or Tcell lines. CD79a antibody is generally used to complement CD20 mAb, especially for mature B-cell lymphomas after treatment with Rituximab (anti-CD20). This CD79a antibody will stain many of the same lymphomas as CD20 mAb, but also is more likely to stain B-lymphoblastic lymphoma/leukemia than is CD20 mAb. CD79a antibody also stains more cases of plasma cell myeloma and occasionally some types of endothelial cells as well.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the CD79a antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: CD79A
Clonality: Monoclonal
Clone: JCB117
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité