Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDC20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AR12]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-106
PRSI33-106EA 773 EUR InStock
PRSI33-106
Anti-CDC20 Mouse Monoclonal Antibody [clone: AR12]
Anticorps
Cyclins, regulatory subunits which associate with kinases, control many of the important steps in cell cycle progression. The Cdc2 kinase (p34Cdc2) exhibits kinase activity in vitro and exists in a complex with both cyclin B and a protein homologous to p13SUC1. Cdc2 kinase is the active subunit of the M phase promoting factor (MPF) and the M phase-specific Histone H1 kinase. The p34Cdc2/cyclin B complex is required for the G2 to M transition. An additional cell cycle-dependent protein kinase, termed p55cdc, exhibits a high degree of homology with the S. cerevisiae proteins Cdc20 and Cdc4. The p55cdc transcript is readily detectable in a variety of cultured cell lines in growth phase, but disappears when cell growth is chemically arrested.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Cdc20 antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: CDC20
Clonality: Monoclonal
Clone: AR12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité