Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CTNNB1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-117
PRSI33-117EA 773 EUR InStock
PRSI33-117
Anti-CTNNB1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Beta-catenin associates with the cytoplasmic portion of E-cadherin, which is necessary for the function of E-cadherin as an adhesion molecule. In normal tissues, beta-catenin is localized to the membrane of epithelial cells, consistent with its role in the cell adhesion complex. In breast ductal neoplasia, it is usually localized in cellular membranes. However, in lobular neoplasia, a marked redistribution throughout the cytoplasm results in a diffuse cytoplasmic pattern. Staining with beta-catenin antibody and E-cadherin antibody helps in the accurate identification of ductal and lobular neoplasms, including a distinction between low-grade ductal carcinoma in situ (DCIS) and lobular carcinoma. Additionally, some rectal and gastric adenocarcinomas demonstrate diffuse cytoplasmic staining and a lack of membranous staining, mimicking the staining pattern observed with lobular breast carcinomas.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT (1) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 1mM EDTA, pH 9.0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: CTNNB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité