Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ESR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ER505]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-126
PRSI33-126EA 773 EUR InStock
PRSI33-126
Anti-ESR1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ER505]
Anticorps
Estrogen receptor (ER) is an important regulator of growth and differentiation in the mammary gland. It is found in two forms, alpha and beta. Both forms are widely expressed, however, alpha is the predominant form in endometrium and breast cancer cells, and beta is more highly expressed in brain, kidney, heart, lung and bone. Activated Estrogen receptor dimerizes and forms both homo- and heterodimers. ER contains five domains: A-F. The A and B domain are able to weakly activate ER in the absence of ligand. The C domain binds DNA and the E domain contains the ligand binding site. Presence of ER in breast tumors indicates an increased likelihood of response to anti-estrogen (e.g. tamoxifen) therapy. This antibody is specific to estrogen receptor alpha and shows minimal cross-reaction with other members of the family.

WB: use antibody at 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Titration of the antibody may be required for optimal performance.

1. Staining of FFPE tissues requires boiling sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: ESR1
Clonality: Monoclonal
Clone: ER505
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité