Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ESR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ERb455]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-129
PRSI33-129EA 773 EUR InStock
PRSI33-129
Anti-ESR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ERb455]
Anticorps
Estrogen receptors (ER) are members of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily of ligand-activated transcription factors. Estrogen receptors, including alpha and beta, contain DNA binding and ligand binding domains and are critically involved in regulating the normal function of reproductive tissues. They are located in the nucleus, though some estrogen receptors associate with the cell surface membrane and can be rapidly activated by exposure of cells to estrogen. ER alpha and beta are differentially activated by various ligands. Ligand interaction triggers a cascade of events, including dissociation from heat shock proteins, recepter dimerization, phosphorylation and the association of the hormone activated receptor with specific regulatory elements in target genes. Evidence suggests that ER alpha and beta may be regulated by distinct mechanisms even though they share many functional characteristics.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells IF: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1)

The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Estrogen Receptor beta antibody to be titered up or down for optimal performance.1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: ESR2
Clonality: Monoclonal
Clone: ERb455
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat, Pig, Horse, Sheep

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité