Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HFN7.1]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-135
PRSI33-135EA 773 EUR InStock
PRSI33-135
Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HFN7.1]
Anticorps
The Fibronectin dimer consists of two disulfide linked monomers of approximately 220 kD, and is present in cells, extracellular matrix, and blood. It possesses at least four binding sites for collagen, glycosaminoglycans, transglutaminase, and a cell surface receptor. Fibronectin is involved in cell adhesion, tissue organization, and wound healing. It accumulates at the site of injury and, along with fibrin, forms a blood clot to stop bleeding and protect damaged tissue.

The HFN7.1 Fibronectin antibody is directed against the peptide core and reacts with both the plasma and cellular forms. The antibody blocks the fibronectin-mediated cell attachment not by disrupting the collagen-fibronectin interaction, but by interfering with the attachment of fibronectin to its receptor on the cell surface.


Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Titration of the antibody may be required for optimal performance.

1. FFPE staining requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.


Type: Primary
Antigen: FN1
Clonality: Monoclonal
Clone: HFN7.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité