Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TV-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-136
PRSI33-136EA 773 EUR InStock
PRSI33-136
Anti-FN1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TV-1]
Anticorps
Fibronectin is a soluble dimeric glycoprotein of 440 kDa, which is present in cells, extracellular matrix, and blood. There are two types of fibronectin: soluble fibronectin which is produced by hepatocytes and found in blood plasma, and insoluble cellular fibronectin which is produced by fibroblasts in a soluble form and latter assembled into an insoluble form via fibril formation.

This antibody reacts with the cellular as well as plasma form of fibronectin. Reportedly, after iv administration, this antibody localizes to tumor vessels where it binds to the underlying basement. The Fibronectin epitope recognized by this antibody is not accessible in normal tissues to the circulating antibody indicating that it can be used to specifically target tumor vessels in vivo. Clone TV-1 fibronectin antibody is reportedly useful for delivering vasoactive agents to tumors to induce increased vascular permeability or blood flow prior to treatment with chemotherapeutic drugs or antibodies.


Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Fibronectin antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.


Type: Primary
Antigen: FN1
Clonality: Monoclonal
Clone: TV-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Pig, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité