Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-HSPD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LK2]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-142
PRSI33-142EA 773 EUR InStock
PRSI33-142
Anti-HSPD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LK2]
Anticorps
This antibody recognises a 60 kDa protein, identified as the heat shock protein 60 (hsp60). The antibody's epitope is localized between amino acids 383-419 of human HSP60. A wide variety of environmental and pathophysiological stressful conditions trigger the synthesis of a family of proteins known as heat shock proteins (hsp’s), more appropriately called as stress response proteins (srp’s). HSP60 is a potential antigen in a number of autoimmune diseases. In human arthritis and in experimentally induced arthritis in animals, disease development coincides with the development of immune reactivity directed against not only bacterial HSP60, but also against its mammalian homolog. Clone LK2 antibody, unlike LK1 antibody, recognises both mammalian and bacterial HSP60.

Recommended dilutions:
Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells
IF: 1 - 2 µg/ml
WB: 1 - 2 µg/ml
The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: HSPD1
Clonality: Monoclonal
Clone: LK2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Hamster, Guinea pig, Monkey, Chicken, E. coli, Borellia, S. pyogenes, Y. entercolitica, S. typhimurium, T. hyodysenteriae, T. innocense, T. spiralis, Helminths, Yeast

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité