Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGHM Mouse Monoclonal Antibody [clone: IM260]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-147
PRSI33-147EA 0 EUR InStock
PRSI33-147
Anti-IGHM Mouse Monoclonal Antibody [clone: IM260]
Anticorps
IgM is the first antibody generated in an immune response to an antigen. It is generally a pentamer with each of the five immunoglobulins linked together with disulfide bonds. In its pentamer form, it has a molecular mass of 970 kDa and 10 antigen binding sites (due to the large size of most antigens, not all binding sites can be filled simultaneously.  IgM antibodies account for approximately 5%-10% of all the antibody in the body.

This mAb is specific for the human IgM heavy chain. It does not cross-react with other immunoglobulin heavy chains, T-cells, monocytes, granulocytes, or erythrocytes. IgM antibody is useful in the identification of certain cancer types. Some tumors express a single heavy chain class. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.


Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells IF: 0,5 - 1 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Due to differences in protocols and secondaries, the anti-IgM antibody may need to be titered for optimal performance.

1. FFPE staining requires boiling sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: IGHM
Clonality: Monoclonal
Clone: IM260
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité