Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGB4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UM-A9]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-159
PRSI33-159EA 773 EUR InStock
PRSI33-159
Anti-ITGB4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: UM-A9]
Anticorps
This antibody recognises a protein of 205 kDa, which is identified as integrin beta 4 (ITGB4) and CD104. Its epitope is localized in the extracellular domain of integrin beta 4 protein. Integrins are heterodimers comprised of a and b subunits, that are non-covalently associated transmembrane glycoprotein receptors. Different combinations of a and b polypeptides form complexes that vary in their ligand-binding specificities. Integrins mediate cell-matrix or cell-cell adhesion, and transduced signals that regulate gene expression and cell growth. This gene encodes the integrin beta 4 subunit, a receptor for the laminins. This subunit tends to associate with alpha-6 subunit and is likely to play a pivotal role in the biology of invasive carcinoma. Mutations in this gene are associated with epidermolysis bullosa with pyloric atresia. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.

Functional Blocking: partially blocks laminin binding; order the BSA/azide free format Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: ITGB4
Clonality: Monoclonal
Clone: UM-A9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité