Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: K8.8]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-166
PRSI33-166EA 773 EUR InStock
PRSI33-166
Anti-KRT8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: K8.8]
Anticorps
KRT8, also called Cytokeratin 8, is a low molecular weight keratin of approximately 50 kDa. It participates in cellular differentiation and signal transduction, protects against apoptosis, stress and injury, and helps maintain cellular structural integrity. KRT8 is primarily found in the non-squamous epithelia and is present in majority of adenocarcinomas and ductal carcinomas. It is absent in squamous cell carcinomas.

Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5-1,0 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Differences in protocols and secondaries may require the KRT8 antibody to be titered for optimal performance.

1. FFPE staining requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: KRT8
Clonality: Monoclonal
Clone: K8.8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité