Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-KRT14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LL002]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-168
PRSI33-168EA 773 EUR InStock
PRSI33-168
Anti-KRT14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LL002]
Anticorps
Cytokeratin 14 (CK14) belongs to the type I (or A or acidic) subfamily of low molecular weight keratins and exists in combination with keratin 5 (type II or B or basic). Cytokeratin 14 is found in basal cells of squamous epithelia, some glandular epithelia, myoepithelium, and mesothelial cells. antibody to cytokeratin 14 is useful in differentiating squamous cell carcinomas from poorly differentiated epithelial tumors. cytokeratin 14 antibody is one of the specific basal markers for distinguishing between basal and non-basal subtypes of breast carcinomas. Cytokeratin 14 antibody is also a good marker for differentiation of intraductal from invasive salivary duct carcinoma by the positive staining of basal cells surrounding the in-situ neoplasm as well as for differentiation of benign prostate from prostate carcinoma. Furthermore, this antibody has been useful in separating oncocytic tumors of the kidney from its renal mimics, and in identifying metaplastic carcinomas of the breast.

Western blot: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: KRT14
Clonality: Monoclonal
Clone: LL002
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité