Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAX6/498]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-183
PRSI33-183EA 773 EUR InStock
PRSI33-183
Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAX6/498]
Anticorps
PAX genes contain paired domains with strong homology to genes in Drosophila, which are involved in programming early development. Lesions in the PAX6 gene account for most cases of aniridia, a congenital malformation of the eye, chiefly characterised by iris hypoplasia, which can cause blindness. PAX6 is involved in other anterior segment malformations besides aniridia, such as Peters’ anomaly, a major error in the embryonic development of the eye with corneal clouding with variable iridolenticulocorneal adhesions. The PAX6 gene encodes a transcriptional regulator that recognises target genes through its paired-type DNA-binding domain. The paired domain is composed of two distinct DNA-binding subdomains, the amino-terminal subdomain and the carboxy-terminal subdomain, which bind respective consensus DNA sequences. The human PAX6 gene produces two alternatively spliced isoforms that have the distinct structure of the paired domain.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: PAX6
Clonality: Monoclonal
Clone: PAX6/498
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité