Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C31.7]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-185
PRSI33-185EA 773 EUR InStock
PRSI33-185
Anti-PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: C31.7]
Anticorps
PECAM-1, or platelet endothelial cell adhesion molecule-1, also called CD31, is made up of six extracellular immunoglobulin-like domains, a single transmembrane domain, and a cytoplasmic domain containing serine and tyrosine residues that when phosphorylated, activate the molecules signaling function. It is expressed on platelets, monocytes, neutrophils, bone marrow macrophage and dendritic cells precursors, and at the intracellular junction of endothelial cells. PECAM-1, on the endothelial lining of blood vessels, helps maintain the vascular barrier. In response to inflammatory mediators, the endothelial pull away from each other allowing fluid, inflammatory cells and proteins into the extravascular space. The inflammatory response fades as adhesion of neighboring cells increase. PECAM-1 also plays an important role in angiogenesis, promoting endothelial cell motility, junctional development and capillary morphogenesis.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells IF: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the PECAM-1 antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 1mM EDTA, pH 7.5-8.5, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: PECAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: C31.7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Cynomolgus Monkey, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité