Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: PLGF94]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-187
PRSI33-187EA 773 EUR InStock
PRSI33-187
Anti-PGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: PLGF94]
Anticorps
The onset of angiogenesis is believed to be an early event in tumorigenesis and may facilitate tumor progression and metastasis. Several growth factors with angiogenic activity have been described. These include fibroblast-, platelet derived-, vascular endothelial- and placenta- growth factor (PLGF). Like vascular endothelial growth factor, several PLGF variants have been shown to arise from alternative mRNA splicings. Evidence has suggested VEGF to be an obligatory component in PLGF signaling. While VEGF homodimers and VEGF/PLGF heterodimers function as potent mediators of mitogenic and chemotactic responses in endothelial cells, PLGF homodimers are effectual only at extremely high concentrations. Indeed, many of the physiological effects attributed to VEGF may actually be a result of VEGF/PLGF. VEGF and PLGF share a common receptor, Flt-1, and may also activate Flk-1/KDR.

ELISA: order BSA/azide-free format Functional testing: order BSA/azide free format The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the PLGF antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: PGF
Clonality: Monoclonal
Clone: PLGF94
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité