Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PODXL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D3]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-191
PRSI33-191EA 773 EUR InStock
PRSI33-191
Anti-PODXL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3D3]
Anticorps
Podocalyxin is a member of the CD34 transmembrane sialomucin family. It is over-expressed on the podocyte foot projections and plays essential roles in kidney development and homeostasis, blood filtration and urine formation. It is also expressed on vascular endothelia, hematopoietic progenitors and a subset of neurons. Overexpression may be linked to more aggressive tumor behavior. Podocalyxin antibody can identify podocytes in the urine (podocyturia) that may indicate glomerular disease, pre-eclampsia, and other kidney pathology.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml IP: 1-2µg/500µg protein WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Podocalyxin antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: PODXL
Clonality: Monoclonal
Clone: 3D3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rabbit, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité