Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: PD7/26]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-196
PRSI33-196EA 773 EUR InStock
PRSI33-196
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: PD7/26]
Anticorps
CD45RB is one of the four major isoforms of CD45.  The variation in these isoforms is localized to the extracellular domain of CD45R, while the intracellular domain is conserved.  Clone PD7/26 antibody is specific to CD45RB, and stains most leukemias and lymphomas. This CD45RB antibody is often used in a cocktail with clone 2B11, which will bind to all CD45 isoforms (Cat No V2243).

Western Blot: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5-1,0 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Variations in protocols, secondaries and substrates may require the CD45RB antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: PD7/26
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité