Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RBP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G4E4]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-198
PRSI33-198EA 773 EUR InStock
PRSI33-198
Anti-RBP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G4E4]
Anticorps
Retinol binding protein a single-chain glycoprotein belonging to the superfamily of hydrophobic molecule transporter proteins, which is responsible for transport of retinol (vitamin A1) from the liver to peripheral target tissues, like the eye, where it mediates the cellular uptake. RBP1 is synthesised by hepatic parenchymal cells where it becomes bound to its ligand retinol and is then released into the circulation, where it binds further to the protein transthyretin, to form a transporting complex, which is big enough not to be lost by filtration through the kidney glomeruli. It is detected in nearly all tissues with higher expression in adult ovary, pancreas, pituitary gland, adrenal gland, and fetal liver.

IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) IF: 1 - 2 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the antibody to be titered up or down for optimal performance.
1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.

Type: Primary
Antigen: RBP1
Clonality: Monoclonal
Clone: G4E4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Monkey, Goat, Rabbit, Rat, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité