Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPN Mouse Monoclonal Antibody [clone: DF-T1]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-205
PRSI33-205EA 773 EUR InStock
PRSI33-205
Anti-SPN Mouse Monoclonal Antibody [clone: DF-T1]
Anticorps
This antibody recognises a cell surface glycoprotein of 95/115/135 kDa (depending upon the extent of glycosylation), identified as CD43 [Workshop IV]. 70-90% of T-cell lymphomas and 22-37% of B-cell lymphomas express CD43. No reactivity has been observed with reactive B-cells. So a B-lineage population that co-expresses CD43 is highly likely to be a malignant lymphoma, especially a low-grade lymphoma, rather than a reactive B-cell population. When CD43 antibody is used in combination with CD20 antibody, effective immunophenotyping of the lymphomas in formalin-fixed tissues can be obtained. Co-staining of a lymphoid infiltrate with CD20 and CD42 antibody argues against a reactive process and favors a diagnosis of lymphoma.

Western Blot: 0,5 - 1 µg/ml Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: SPN
Clonality: Monoclonal
Clone: DF-T1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité