Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: DF1513]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-207
PRSI33-207EA 773 EUR InStock
PRSI33-207
Anti-TFRC Mouse Monoclonal Antibody [clone: DF1513]
Anticorps
This antibody recognises a ~90-95 kDa protein which is identified as cell surface transferrin receptor (CD71), a disulfide-bonded homodimeric glycoprotein of 180-190 kDa (Workshop IV). The antibody is highly specific to transferrin receptor and shows no cross-reaction with other related proteins. Ligand for transferrin receptor is the serum iron transport protein, transferrin. This receptor is broadly distributed in carcinomas, sarcomas, leukemias, and lymphomas. Transferrin receptor has been reported to be associated with cell proliferation in both normal and neoplastic tissues and useful in predicting clinical behavior or response to therapy in a number of malignancies including breast cancer.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml WB: 0,25-0,5 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: TFRC
Clonality: Monoclonal
Clone: DF1513
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité