Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIMP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-214
PRSI33-214EA 773 EUR InStock
PRSI33-214
Anti-TIMP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TIMP3 (tissue inhibitor of metalloproteinases 3), along with family members TIMP1, TIMP2, and TIMP4, are inhibitors of the matrix metalloproteinases (MMPs), a group of peptidases involved in degradation of the extracellular matrix (ECM). An imbalance between MMPs and the associated TIMPs may play a significant role in the invasive phenotype of malignant tumors. TIMP’s inhibit the proteolytic invasiveness of tumor cells and normal placental trophoblast cells. TIMP3 may be involved in regulating trophoblastic invasion of the uterus as well as in regulating remodeling of the extracellular matrix during the folding of epithelia, and in the formation, branching and expansion of epithelial tubes.

Flow Cytometry: use antibody at 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IP: 1-2µg/500µg protein lysate Immunohistochemistry (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2)

The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the TIMP3 antibody to be titered up or down for optimal performance.1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: TIMP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Horse, Bovine, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité