Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UCHL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 31A3]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-221
PRSI33-221EA 773 EUR InStock
PRSI33-221
Anti-UCHL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 31A3]
Anticorps
This antibody specifically reacts with a protein of 20-30 kDa, identified as PGP9.5, also known as ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase-1 (UchL1). Initially, expression in normal tissues was reported in neurons and neuroendocrine cells but later it was found in distal renal tubular epithelium, spermatogonia, Leydig cells, oocytes, melanocytes, prostatic secretory epithelium, ejaculatory duct cells, epididymis, mammary epithelial cells, Merkel cells, and dermal fibroblasts. PGP9.5 antibody has been used to show the protein to be a useful prognostic indicator of colorectal, pancreatic and gall bladder cancer. A mutation in the gene is believed to cause a form of Parkinson's disease.

WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the PGP9.5 antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: UCHL1
Clonality: Monoclonal
Clone: 31A3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité