Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-UCHL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13C4]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-222
PRSI33-222EA 773 EUR InStock
PRSI33-222
Anti-UCHL1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13C4]
Anticorps
This antibody specifically reacts with a protein of 20-30 kDa, identified as UchL1 (Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase-1), or PGP9.5. Studies using UchL1 antibody have shown that expression is related to tumor progression, with high expression correlating with poor prognosis, making the protein a potentially useful marker for pancreatic and invasive colorectal cancer. A mutation in gene is believed to cause a form of Parkinson's disease.

WB: 0,5 - 1 µg/ml IF: 1 - 2 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the UchL1 antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: UCHL1
Clonality: Monoclonal
Clone: 13C4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Bovine, Dog, Guinea pig, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat, Sheep, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité