Anti-UPK3A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
33-223
PRSI33-223EA 773 EUR InStock
PRSI33-223
Anti-UPK3A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Uroplakin 3A (UPK3A) is a component of the asymmetric unit membrane (AUM). It is a highly specialized bio-membrane made by terminally differentiated urothelial cells. Uroplakin 3A may play an important role in AUM-cytoskeleton interaction in terminally differentiated urothelial cells. It also contributes to the formation of urothelial glycocalyx, which may play an important role in preventing bacterial adherence through FimH bacterial protein binding leading to bladder infection. Uroplakin 3A has been shown as a helpful marker for the detection of bladder cancer.
Flow Cytometry: 0,5-1 µg/More Product Information
New Product
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µg 100 µG PRSI33-223
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité