Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VWF Mouse Monoclonal Antibody [clone: VWF635]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-226
PRSI33-226EA 773 EUR InStock
PRSI33-226
Anti-VWF Mouse Monoclonal Antibody [clone: VWF635]
Anticorps

von Willebrand Factor (vWF) is a glycoprotein produced by bone marrow cells and endothelial cells lining the inside surface of blood vessels. Its primary function is platelet adhesion, binding to Factor VIII, collagen and platelets, to coagulate blood at the site of wounding. The enzyme VWFCP, or vWF-cleaving protease, facilitates clotting by cutting the protein into subunits, increasing its binding capacity.

Deficiency or dysfunction of the protein increases the tendency of wounds to bleed, or to bleed more.  Over 300 gene mutations have been identified and classified into three types.  Type 1 von Willebrand Factor disease is characterised by reduced amounts in the bloodstream, Type 2 by reduced binding ability and Type 3 by a nonfunctional protein.


Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml WB: 0,5-1,0 µg/ml IHC (FFPE): 0,5-1,0 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Variations in protocols, secondaries and substrates may require the von Willebrand Factor antibody to be titered for optimal performance.

1. FFPE staining requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.

.

Type: Primary
Antigen: VWF
Clonality: Monoclonal
Clone: VWF635
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité