Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TP63 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-230
PRSI33-230EA 773 EUR InStock
PRSI33-230
Anti-TP63 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
p40 (p63 delta) is a marker recently determined to be highly specific for squamous basal cells in the immunohistochemistry (IHC) application. The current more routinely recommended marker, p63, appears to have less specificity compared to p40, especially on squamous cell tumors. The ability to differentiate between lung adenocarcinoma vs. squamous cell carcinoma is difficult and has bearing on the different therapeutic avenues for each subtype treatment. p40 antibody’s ability to distinguish between the tumor types appears to be superior when compared to p63. The ability to utilize a p40 antibody probe as a squamous cell marker bolsters its use for future sub-classification of lung cancers, especially by immunohistochemical techniques.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells IF: 1 - 2 µg/ml WB: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the p40 antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of FFPE tissues requires boiling sections in 1mM EDTA, pH 9.0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: TP63
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité