Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KRT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 34BE12]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-239
PRSI33-239EA 773 EUR InStock
PRSI33-239
Anti-KRT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 34BE12]
Anticorps
This antibody recognises HMW Keratin 1, 5, 10 and 14. In normal epithelia, it stains stratified epithelia, myoepithelial cells and basal cells in the prostate gland and bronchi. The HMW Cytokeratin antibody shows no reactivity with hepatocytes, pancreatic acinar cells, proximal renal tubules, or endometrial glands; there is no reactivity with cells derived from simple epithelia. Mesenchymal tumors, lymphomas, melanomas, neural tumors, and neuroendocrine tumors are negative with this mAb. It stains myoepithelial cells and has been shown to be useful in distinguishing prostate adenocarcinoma from benign prostate. It has also been useful in separating benign from malignant intraductal breast proliferations.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells IF: 0,5-1,0 µg/ml WB: 0,5-1,0 µg/ml IHC (FFPE): 0,5-1,0 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the HMW Cytokeratin antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: KRT1
Clonality: Monoclonal
Clone: 34BE12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité