Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PP65 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CMV101]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-243
PRSI33-243EA 773 EUR InStock
PRSI33-243
Anti-PP65 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CMV101]
Anticorps
Ten to forty percent of the patients with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) develop cytomegalovirus (CMV) infections. In some patients with AIDS, cytomegalovirus is detected in the bronchoalveolar lavage fluid (BALF), urine, and other specimens, even when there are no symptoms of cytomegalovirus disease. An indicator of active CMV infection is needed to facilitate the diagnosis of cytomegalovirus disease in patients with AIDS or HIV infection. Cytomegalovirus p65 antigen was detected in the leukocytes of both the peripheral blood and BALF during the early phase of CMV disease.

ELISA: order BSA-free format for coating Immunocytochemistry (Acetone or paraformaldehyde fixed): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min IF: 0,5 - 1 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the PP65 antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: PP65 Antibody [CMV101]
Clonality: Monoclonal
Clone: CMV101
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Cytomegalovirus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité