Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Erythrocyte specific antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: SFL23.6]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-245
PRSI33-245EA 773 EUR InStock
PRSI33-245
Anti-Erythrocyte specific antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: SFL23.6]
Anticorps
This antibody detects an erythrocyte specific antigen. The antibody shows a well defined reactivity with cells of the erythroid lineage at all stages of maturation in the peripheral blood, bone marrow, and fetal liver. Non-erythroid lineages are negative by flow cytometry. Although the exact identity of the erythrocyte specific antigen has yet to be determined, it has been shown to be distinct from Glycophorin A. This antibody is useful in the diagnosis of erythroleukemia, identification of bone marrow erythroid precursors, gating erythroid nucleated precursor cells from malignant cells in bone marrow specimens.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Erythrocyte Specific Antigen antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: Erythrocyte Specific Antigen Antibody [SFL23.6]
Clonality: Monoclonal
Clone: SFL23.6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité