Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Helicobacter pylori Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
33-248
PRSI33-248EA 773 EUR InStock
PRSI33-248
Anti-Helicobacter pylori Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The spiral shaped bacterium Helicobacter pylori is strongly associated with inflammation of the stomach and is also implicated in the development of gastric malignancy. This bacteria is known to cause peptic ulcers and chronic gastritis in human. It is associated with duodenal ulcers and may be involved in development of adenocarcinoma and low-grade lymphoma of mucosa associated lymphoid tissue in the stomach. This antibody stains the individual Helicobacter pylori bacterium when it presents on the surface of the epithelium or in the cytoplasm of the epithelial cells in biopsy tissue sections from the antrum and body of the stomach.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT (1) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
.


Type: Primary
Antigen: Helicobacter Pylori Antibody
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Helicobacter pylori

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité