Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Myeloid Cell Specific Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: BM-1]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-256
PRSI33-256EA 773 EUR InStock
PRSI33-256
Anti-Myeloid Cell Specific Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: BM-1]
Anticorps
This antibody recognises a 183 kDa protein with DNA-binding characteristics, which is identified as a myeloid cell specific antigen. Clone BM-1 antibody reacts with myeloid precursor cells and granulocytes in bone marrow. Its antigen appears to be restricted to M2 and M3 acute myelogenous leukemia (Aml) subtypes. This type of marker is useful in the identification of different levels of cellular differentiation. BM-1 and BM-2 antibodies react with early precursor and mature forms of human myeloid cells. This mAb is useful in the identification of myelogenous leukemias, distinguishing granulocytic sarcomas from lymphoid malignancies and also in the study of differentiation and transformation of human myeloid cells. The biological function of the marker protein is not clear, although it has been proposed that it may play a role in cell differentiation.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Myeloid cell marker antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. No special pretreatment is required for staining of formalin/paraffin tissues.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: Myeloid Cell Marker Antibody [BM-1]
Clonality: Monoclonal
Clone: BM-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité