Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nucleoli Marker Mouse Monoclonal Antibody [clone: NM95]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-258
PRSI33-258EA 773 EUR InStock
PRSI33-258
Anti-Nucleoli Marker Mouse Monoclonal Antibody [clone: NM95]
Anticorps
This mAb is part of a panel of reagents which recognises subcellular organelles or compartments of human cells. These markers may be useful in identification of these organelles in cells, tissues, and biochemical preparations. Clone NM95 antibody recognises an antigenic marker associated with the nucleoli in human cells. The antibody can be used to stain the nucleoli in cell or tissue preparations and can be used as a marker in subcellular fractions. It produces a speckled pattern in the nuclei of cells of normal and malignant cells. The nucleoli marker antibody can be used with paraformaldehyde fixed frozen tissue or cell preparations and formalin fixed, paraffin-embedded tissue sections.

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10^6 cells IF: 0,5 - 1 µg/ml Immunocytochemistry (Acetone-fixed): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT IHC (Formalin-paraffin): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Nucleoli marker antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. Staining of formalin-fixed tissues is enhanced by boiling tissue sections in 10 mM Citrate Buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: Nucleoli Marker Antibody [NM95]
Clonality: Monoclonal
Clone: NM95
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité