Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MUC1/967]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-265
PRSI33-265EA 773 EUR InStock
PRSI33-265
Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MUC1/967]
Anticorps
This Epithelial Membrane Antigen/EMA antibody, also called MUC1 and Mucin-1, recognises the full-length protein in a glycosylation-independent manner and can bind to the fully glycosylated protein. The dominant epitope of this mAb is APDTR in the VNTR region. It reacts with the core peptide of the EMA protein, which is a member of a family of mucin glycoproteins that are characterised by high carbohydrate content, O-linked oligosaccharides, high molecular weight (>200 kDa) and an amino acid composition rich in serine, threonine, proline and glycine. The core protein contains a domain of 20 amino-acid tandem repeats that functions as multiple epitopes for the mAb. Incomplete glycosylation of some tumor-associated mucins may lead to variable unmasking of the multiple peptide epitopes leading to the observed differences in staining intensity between normal and malignant tissues. This EMA antibody reacts with both normal and malignant epithelia of various tissues including breast and colon.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 1 - 2 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the Epithelial Marker Antigen antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. FFPE staining REQUIRES boiling sections in 10 mM citrate buffer, pH 6, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 10 - 20 min.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MUC1
Clonality: Monoclonal
Clone: MUC1/967
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité