Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MUC1/845]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-266
PRSI33-266EA 773 EUR InStock
PRSI33-266
Anti-MUC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MUC1/845]
Anticorps
This antibody recognises proteins in MW range of 265-400 kDa, identified as different glycoforms of MUC1 (Mucin-1) or EMA (epithelial membrane antigen). The alpha subunit has cell adhesive properties. It can act both as an adhesion and an anti-adhesion protein. MUC1/Mucin-1 may provide a protective layer on epithelial cells against bacterial and enzyme attack. The beta subunit contains a C-terminal domain, which is involved in cell signaling through phosphorylations and protein-protein interactions. In immunohistochemical assays, the MUC1/EMA antibody superbly stains routine formalin/paraffin carcinoma tissues. MUC1 antibody is useful as a pan-epithelial marker for detecting early metastatic loci of carcinoma in bone marrow or liver.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the EMA antibody to be titered up or down for optimal performance.

1. No pretreatment needed for FFPE staining.
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: MUC1
Clonality: Monoclonal
Clone: MUC1/845
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité