Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Her2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ERB2/776]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-272
PRSI33-272EA 773 EUR InStock
PRSI33-272
Anti-Her2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ERB2/776]
Anticorps
ErbB2, also called HER2, is a member of the EGFR family. Receptors of this family are located on the plasma membrane and consist of an extracellular ligand-binding domain that is connected to a large intracellular domain by a single transmembrane sequence. This ErbB2 antibody shows minimal cross-reaction with other members of the family. The protein is over-expressed in a variety of carcinomas especially those of breast and ovary.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells IF: 0,5 - 1 µg/ml IHC (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 minutes at RT (1) The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the HER-2 antibody to be titered up or down for optimal performance.
1. FFPE staining requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 min.
2. This HER2 antibody is specific to the intracellular region of the protein.

Type: Primary
Antigen: Her2
Clonality: Monoclonal
Clone: ERB2/776
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité