Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: RIV9]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-275
PRSI33-275EA 773 EUR InStock
PRSI33-275
Anti-CD3E Mouse Monoclonal Antibody [clone: RIV9]
Anticorps
The CD3 complex mediates signal transduction. [UniProt].

Flow Cytometry: 0,5 - 1 µg/10e6 cells Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Functional Activity (Order Ab without azide) Optimal dilution of the CD3 antibody for a specific application should be determined by researcher.

Type: Primary
Antigen: CD3E
Clonality: Monoclonal
Clone: RIV9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité