Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: C8/1035]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-279
PRSI33-279EA 773 EUR InStock
PRSI33-279
Anti-CD8A Mouse Monoclonal Antibody [clone: C8/1035]
Anticorps
Cluster of Differentiation 8 is a cell surface receptor expressed either as a heterodimer with the beta chain or as a homodimer. A majority of thymocytes and a subpopulation of mature Tcells and NK cells express CD8a. It binds to MHC class 1 and through its association with protein tyrosine kinase p56lck plays a role in Tcell development and activation of mature Tcells. For mature Tcells, CD4 and 8 are mutually exclusive, so antibody to CD8 is generally used in conjunction with antibody to CD4.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml The concentration stated for each application is a general starting point. Variations in protocols, secondaries and substrates may require the anti-CD8 antibody to be titered up or down for optimal performance.

Type: Primary
Antigen: CD8A
Clonality: Monoclonal
Clone: C8/1035
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité