L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-CSF3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CSF3/900]
Fournisseur: ProSci Inc.
33-340
PRSI33-340EA 773 EUR InStock
PRSI33-340
Anti-CSF3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CSF3/900]
Anticorps
This mAb recognises granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF) in the cytoplasm of mature granulocytes. It shows no reactivity with any other cell types. Markers of myeloid cells are useful in the identification of different levels of cellular differentiation. It reacts with early precursor and mature forms of myeloid cells. It is useful for the detection of myeloid leukemias and granulocytic sarcomas. It can be used as a marker of granulocytes in normal tissues or inflammatory processes.G-CSF is a pleiotropic cytokine that influences differentiation, proliferation and activation of theMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité