Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F4-29D9]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-342
PRSI33-342EA 773 EUR InStock
PRSI33-342
Anti-CD55 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F4-29D9]
Anticorps
Recognises a single chain glycoprotein of 70 kDa, identified as CD55 (also known as decay accelerating factor, DAF). This mAb was clustered in Kobe at the Sixth International Workshop on Human Leukocyte Differentiation Antigens as F429D-9 (N-L120). CD55/DAF is widely expressed on cells throughout the body including leukocytes, erythrocytes, epithelium, endothelium, and fibroblasts. It is a Glycosyl phosphatidylinositol anchored (GPI-anchored) member of the membrane bound complement regulatory proteins that inhibit autologous complement cascade activation. It prevents the amplification steps of the complement cascade by interfering with the assembly of the C3-convertases, C4b2a and C3bBb, and the C5-convertase, C4b2a3b and C3bBb3b. CD55 also serves as receptor for CD97 and for echovirus and Coxsackie B virus. Anti-CD55 can be used as marker for paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH).

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Optimal dilution of the CD55 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: CD55
Clonality: Monoclonal
Clone: F4-29D9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité