Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: MBS-12]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-344
PRSI33-344EA 773 EUR InStock
PRSI33-344
Anti-AFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: MBS-12]
Anticorps
It recognises an oncofetal glycoprotein with a single chain of 70 kDa, which is identified as alpha fetoprotein (AFP). This mAb is highly specific to AFP and shows no cross-reaction with other oncofetal antigens or serum albumin. The yolk sac and the liver produce AFP during fetal life. AFP expression in adults is often associated with hepatoma or teratoma. However, hereditary persistence of alpha-fetoprotein may also be found in individuals with no obvious pathology. The protein is thought to be the fetal counterpart of serum albumin, and the AFP and albumin genes are present in tandem in the same transcriptional orientation on chromosome 4. AFP is found in monomeric as well as dimeric and trimeric forms, and binds copper, nickel, fatty acids and bilirubin. The level of AFP in amniotic fluid is used to measure renal loss of protein to screen for spinal bifida and anencephaly.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistology (FFPE): 1 - 2 µg/ml for 30 minutes at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Optimal dilution of the AFP antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: AFP
Clonality: Monoclonal
Clone: MBS-12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité