Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FCGR2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8.7]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-355
PRSI33-355EA 773 EUR InStock
PRSI33-355
Anti-FCGR2A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8.7]
Anticorps
This mAb reacts with a CD32 (FcgRII) epitope distinct from that defined by mAb 8.26 and the epitope overlaps with that of mAb 7.30 (cluster 4). It displays a stronger reaction with Daudi than with U937 cells. The epitope is located in domain 2 of FcgRIIa. Its Fab'2 fragments block immune complex binding. CD32 (FcgRII) is a type 1 transmembrane glycoprotein that mediates several functions including phagocytosis, cytotoxicity, and immunomodulation as well as platelet aggregation. Three genes (A, B, and C) encode CD32 and at least 6 isoforms are generated via alternative mRNA splicing, i.e., IIa1, IIa2, IIb1, IIb2, IIb3 and IIc. Monocytes/macrophages, placental trophoblasts and endothelial cells express all isoforms. In addition, the IIb isoform is expressed by B cells, and the IIa isoform by platelets, granulocytes and, weakly, by B cells. NK cells and neutrophils express Isoform IIc. CD32 binds weakly to the Fc region of monomeric IgG but more strongly to IgG aggregates and immune complexes.

Functional Activity (Order SAF formulation) Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Optimal dilution of the CD32 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: FCGR2A
Clonality: Monoclonal
Clone: 8.7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité