Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ABO Mouse Monoclonal Antibody [clone: HE-193]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-376
PRSI33-376EA 773 EUR InStock
PRSI33-376
Anti-ABO Mouse Monoclonal Antibody [clone: HE-193]
Anticorps
This antibody recognises human blood group A (monofucosyl and difucosyl A antigens with chain types 1, 2, 3, 4, 5, 6) and Forssmann antigen. Blood-group antigens are generally defined as molecules formed by sequential addition of saccharides to the carbohydrate side chains of lipids and proteins detected on erythrocytes and certain epithelial cells. The A, B and H antigens are reported to undergo modulation during malignant cellular transformation. Blood group related antigens represent a group of carbohydrate determinants carried on both glycolipids and glycoproteins. They are usually mucin-type, and are detected on erythrocytes, certain epithelial cells, and in secretions of certain individuals. Sixteen genetically and biosynthetically distinct but inter-related specificities belong to this group of antigens, including A, B, H, Lewis A, Lewis B, Lewis X, Lewis Y, and precursor type 1 chain antigens.

Functional Activity-Erythrocyte Agglutination Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Optimal dilution of the ABO antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes.


Type: Primary
Antigen: ABO
Clonality: Monoclonal
Clone: HE-193
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité