Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ABO Mouse Monoclonal Antibody [clone: HEB-20]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-378
PRSI33-378EA 773 EUR InStock
PRSI33-378
Anti-ABO Mouse Monoclonal Antibody [clone: HEB-20]
Anticorps
The antibody HEB-20 reacts with human blood group B. The specificity of the antibody HEB-20 was confirmed by comparison of specificity and reactivity to standard reagent using >5,000 samples of blood. The mAb HEB-20 shows specific staining of erythrocytes and vascular epithelium of blood group B controls and no staining in group A controls. This mAb is applicable for tissue staining in tumor patients with blood groups B and AB. Blood group antigens are generally defined as molecules formed by sequential addition of saccharides to the carbohydrate side chains of lipids and proteins detected on erythrocytes and certain epithelial cells. The A, B and H antigens are reported to undergo modulation during malignant cellular transformation. Blood group related antigens represent a group of carbohydrate determinants carried on both glycolipids and glycoproteins. They are usually mucin type, and are detected on erythrocytes, certain epithelial cells, and in secretions of certain individuals. Sixteen genetically and biosynthetically distinct but inter related specificities belong to this group of antigens, including A, B, H, Lewis A, Lewis B, Lewis X, Lewis Y, and precursor type 1 chain antigens.

Functional Activity-Erythrocyte Agglutination Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Immunohistochemistry (FFPE): 0,5 - 1 µg/ml for 30 min at RT (1) Prediluted format: incubate for 30 min at RT (2) Optimal dilution of the ABO antibody should be determined by the researcher.

1. Staining of formalin-fixed tissues requires boiling tissue sections in 10 mM Citrate buffer, pH 6,0, for 10 - 20 min followed by cooling at RT for 20 minutes
2. The prediluted format is supplied in a dropper bottle and is optimised for use in IHC. After epitope retrieval step (if required), drip mAb solution onto the tissue section and incubate at RT for 30 min.


Type: Primary
Antigen: ABO
Clonality: Monoclonal
Clone: HEB-20
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité