Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA-DRB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L243]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-394
PRSI33-394EA 773 EUR InStock
PRSI33-394
Anti-HLA-DRB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L243]
Anticorps
This mAb reacts with the HLA-DRB1 antigen, a member of MHC class II molecules. It does not cross react with HLA-DP and HLA-DQ. It binds a conformational epitope on HLA-DR, which depends on the correct folding of the alpha/beta heterodimer. This mAb has been reported to block mixed lymphocyte reactions. The L243 antibody recognises a different epitope than the LN3 monoclonal antibody, and these antibodies do not cross-block binding to each other's respective epitopes. HLA-DR is a heterodimeric cell surface glycoprotein comprised of a 36kD alpha (heavy) chain and a 28kD beta (light) chain. It is expressed on B-cells, activated T-cells, monocytes/macrophages, dendritic cells and other non-professional APCs. In conjunction with the CD3/TCR complex and CD4 molecules, HLA-DR is critical for efficient peptide presentation to CD4+ T cells. It is an excellent histiocytic marker in paraffin sections producing intense staining. True histiocytic neoplasms are similarly positive. HLA-DR antigens also occur on a variety of epithelial cells and their corresponding neoplastic counterparts.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 0,5 - 1 µg/ml Optimal dilution of the HLA-DRB1 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: HLA-DRB1
Clonality: Monoclonal
Clone: L243
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human, Baboon, Chimpanzee, Monkey, Squirrel, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité