Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IGF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IGF1/1020]

Fournisseur: ProSci Inc.
33-409
PRSI33-409EA 773 EUR InStock
PRSI33-409
Anti-IGF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IGF1/1020]
Anticorps
This antibody is specific to Insulin-like Growth Factor (IGF-1) and shows minimal cross-reaction with IGF-11, Proinsulin, MSF, and Insulin. IGF-1 is a polypeptide growth factor with two isoforms that are produced by alternative splicing. Isoform 1 is also known as IGF-IB while isoform 2 is known as IGF-IA. IGF-1 stimulates the proliferation of a wide range of cell types including muscle, bone and cartilage tissue. It functions as an autocrine regulator of growth. Activation of IGF system has emerged as a key factor for tumor progression and resistance to apoptosis in many cancers like those of breast, thyroid and colon.

Flow Cytometry: 0,5-1 µg/million cells in 0,1 ml Immunofluorescence: 1 - 2 µg/ml Functional Activity: In-vitro neutralization of biological activity of IGF-1 (Order SAF formulation) Optimal dilution of the IGF-1 antibody should be determined by the researcher.

Type: Primary
Antigen: IGF1
Clonality: Monoclonal
Clone: IGF1/1020
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1, kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité